Få mere at vide
Epredia™ Cytoslide™ Objektglas til mikroskop
Artikelnummer. 12026689 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Oversigt:
Belagt, cirkel på bagsiden
Shandon™ Enkelte cytoslider™ ; Ubelagt, cirkel på bagsiden
Ubelagt, cirkel foran
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
12026689 Belagt, cirkel på bagsiden Pakke med 100
12096679 Shandon™ Enkelte cytoslider™ ; Ubelagt, cirkel på bagsiden Pakke med 100
12036689 Ubelagt, cirkel foran Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12026689 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 5991056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 DKK
    553.15 DKK / Pakke med 100
    Spare 48.85 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forbedre behandling og visualisering af små-volumen-prøver med disse cytoslides til brug med Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnels™ .
  • Ubelagte objektglas fås med cirkel foran eller bagpå
  • Fås i æsker med 100 objektglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Enkelt Cytoslide
Farve Almindelig
Oversigt Belagt, cirkel på bagsiden