Få mere at vide
Cytosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16431248 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16431248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYI0626
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytosine
CAS 71-30-7
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H5N3O
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (150.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC=CC(N)=N1
Molekylvægt (g/mol) 111.1
Formel vægt 111.1
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism