Få mere at vide
Cytosine-β-D-arabinofuranoside Hydrochloride, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10696195
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696195 5 g Amber Glass 5g
11483064 100 mg Amber Glass 100mg
10012954 500 mg Amber Glass 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696195 Leverandør Fisher Bioreagents Leverandørnr. BP25125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride inhibits incorporation of labeled thymidine into DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-74-9
Molekylær formel C9H14ClN3O5
Molekylvægt (g/mol) 279.68
MDL nummer MFCD00012839
InChI nøgle KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Synonym cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
IUPAC navn 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Smeltepunkt 185°C to 195°C
Farve White
Emballage Amber Glass
Mængde 5 g
Formel vægt 279.7
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.