Få mere at vide
Cytosin beta-D-arabinofuranosid hydrochlorid, 99%, krystallinsk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173294 1 g Glasflaske 1g
10021704 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227180010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1416.65 DKK / 1g
    Spare 288.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 69-74-9 | Molekylformel: C9H14ClN3O5 | Molekylvægt: 279,68 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-74-9
Molekylær formel C9H14ClN3O5
Molekylvægt (g/mol) 279.68
MDL nummer MFCD00012839
InChI nøgle KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Synonym cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Smeltepunkt 197,0 °C til 198,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 10, 2778
Specifik rotation +127° til +133° (20 °C, 589 nm) ((c=0,7, H2O))
IUPAC navn 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on;hydrochlorid
Formel vægt 279.67
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.