Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytosin-beta-D-arabinofuranose hydrochlorid
Artikelnummer. p-7043132
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 15437029
Brand: Thermo Scientific Chemicals J65671.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Interfererer med syntesen af DNA
Interfererer med syntesen af DNA
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Molekylvægt (g/mol) 279.68
Produkttype Cytosin-beta-D-arabinofuranose hydrochlorid
Molekylær formel C9H14ClN3O5
MDL nummer MFCD00012839
Mængde 1 g
Indhold og opbevaring Hold koldt
InChI nøgle KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O