Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytosin-beta-D-arabinofuranose hydrochlorid
Artikelnummer. 15457029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457029 10 g 10g
15437029 1 g 1g
15447029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457029 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65671.09
 Begrænset vare
På lager
Forstyrrer syntesen af DNA | C9H14ClN3O5 | 279,68 g/mol
Interfererer med syntesen af DNA
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Molekylvægt (g/mol) 279.68
Produkttype Cytosin-beta-D-arabinofuranose hydrochlorid
Indhold og opbevaring Hold koldt
Mængde 10 g