Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytosin-beta-D-arabinofuranose hydrochlorid
Artikelnummer. 15437029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437029 1 g 1g
15447029 5 g 5g
15457029 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437029 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65671.03
Request Bulk or Custom Format
Forstyrrer syntesen af DNA | C9H14ClN3O5 | 279,68 g/mol
Interfererer med syntesen af DNA
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Molekylvægt (g/mol) 279.68
Produkttype Cytosin-beta-D-arabinofuranose hydrochlorid
Molekylær formel C9H14ClN3O5
MDL nummer MFCD00012839
Mængde 1 g
Indhold og opbevaring Hold koldt
InChI nøgle KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O