Få mere at vide
Cytosin, 99+%
Artikelnummer. 15109213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15109213 100 g Glasflaske 100g
10134080 5 g Glasflaske 5g
10442845 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15109213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161761000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-07-2027
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-30-7
Molekylær formel C4H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 111.10
MDL nummer MFCD00006034
InChI nøgle OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMIL NC1=CC=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytosine
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 24,314
Merck Index 15,2792
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkalier og syrer, let opløselige i ethanol, kloroform, uopløselige i æter og kulbrinter
Spektrofotometri 98% min. (lambda maks. 275 nm, pH 1) molar absorption 10400 +/-2% på tør basis
IUPAC navn 6-amino-1,2-dihydropyrimidin-2-on
Formel vægt 111.1
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver