Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cytosine |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (105 °C, 5 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 24,314 |
| Merck Index | 15,2792 |
| Vis mere |