Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytosin, 98+%
Artikelnummer. 11487766
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487766 5 g 5g
11497766 25 g 25g
11407776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487766 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14731.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.99 DKK
    407.65 DKK / 5g
    Spare 45.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111,10 g/mol
Cytosin er et nukleosid, der bruges til forskning i proteomik. Det bruges også som et enzymsubstrat eller forløber for effektormolekyler såsom cytosinsukker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cytosin
er et nukleosid, der bruges til forskning i proteomik. Det bruges også som et enzymsubstrat eller forløber for effektormolekyler såsom cytosinsukker.
Opløselighed Klar til meget let uklar
farveløs til svag gul opløsning ved 50 mg/ml i 0,5 M HCL.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-30-7
Molekylær formel C4H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 111.10
MDL nummer MFCD00006034
InChI nøgle OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMIL NC1=CC=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytosine
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2637
Merck Index 14,2795
Opløselighedsinformation Klar til meget let uklar, farveløs til svagt gul opløsning ved 50 mg/ml i 0,5 M HCL.
IUPAC navn 6-amino-lH-pyrimidin-2-on
Formel vægt 111.1
Procent renhed ≥98%