Få mere at vide
Cytosine-5,6-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cytosine-5,6-D2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i1D,2D |
| Formel vægt | 113.0558 |