Få mere at vide
Melford Cytosin
Artikelnummer. 30018176
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018176 500 g
30018175 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018176 Leverandør Melford Leverandørnr. C55000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Molekylformel: C4H5N3O
Molekylvægt: 111,1
CAS-nummer: 71-30-7
Tekniske data
CAS 71-30-7
Molekylær formel C4H5N3O
Mængde 500 g