Få mere at vide
Cytiva Cytopore 2
Artikelnummer. 11300002 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
20 g
Pakningsstørrelse:
20g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11300002 20 g 20g
1 options
Artikelnummer. 11300002 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17127101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Tekniske data
Oversigt Cytopore 2 mikrobærere
Til brug med (applikation) Principielt designet til brug i suspensionskultursystemer til vækst af adhærente diploide celler, der kræver en højere overfladeladning, og produktion af rekombinante proteiner
Overfladebehandling Hydrofil DEAE-veksler, positiv ladning
Materiale Tværbundet bomuldscellulose
Partikelstørrelse (metrisk) 230μ m, sfærisk
Mængde 20 g