Få mere at vide
Beschreibung
Cytopore1 makroporøse mikrobærere er primært designet til brug i suspensionskultursystemer til vækst af adhærent rekombinant kinesisk hamsterovarie (CHO ) celler og produktionen af rekombinante proteiner. Makroporøst Cytopore mikrobærere til cellekultur fra Cytiva . Mikrobærerkultur er en teknik, der muliggør højudbyttekultur af forankringsafhængige celler. Cytopore mikrobærere er makroporøse, hvilket gør det muligt for celler at vokse i 3D og få et endnu større overfladeareal pr. volumen for at forbedre denne allerede højtydende kulturteknik. Mikrobærerne er positivt ladede på grund af DEAE-grupperne koblet til cellulosematricen og har en meget præcis partikelstørrelsesfordeling og netværksstruktur, hvor forholdet mellem overfladeareal og partikelmateriale er mere end 95 til 1. Netværksstrukturen gør det muligt at observere farvede celler tæt, mens de vokser inde i mikrobærerne.
- Den makroporøse struktur af Cytopore mikrobærere fremmer cellevækst i perlen, mens mikroporerne giver maksimal tilgængelighed af næringsstoffer.
- Cytopore egenskaber muliggør vækst af celler, som kræver høje recirkulationshastigheder og høj næringsstoftilgængelighed.
- Optimeret til vækst af r-CHO i omrørte tankkulturer, men er anvendelig til cellelinjer, der kræver lignende overfladeladning.
- Gennemsigtig til nem mikroskopisk undersøgelse af vedhæftede celler.
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Cytopore 1 Mikrobærere |
| Til brug med (applikation) | Optimeret til vækst af r-CHO i omrørte tankkulturer, men er anvendelig til cellelinjer, der kræver lignende overfladeladning |
| Overfladebehandling | Hydrofil DEAE-veksler, positiv ladning |
| Materiale | Tværbundet bomuldscellulose |
| Partikelstørrelse (metrisk) | 230μ m, sfærisk |
| Mængde | 20 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?