Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 Tri-gas inkubator, 220 L, elektropoleret rustfrit stål
Artikelnummer. 10331002 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Ilt kontrol:
3 til 90 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Ilt kontrol Pakningsstørrelse
10331002 3 til 90 % Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10331002 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51011660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430200.00 DKK
    391700.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 38499.57 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-04-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CO2-sensor: TC-sensor; O2-område (iltkoncentration): 3 til 90%; Temperaturområde: Omgivende +5 °C til 50 °C
Håndter følsomme eller infektiøse prøver ganske enkelt, mens du maksimerer sikkerheden og beskytter mod kontaminering med Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO 2 gasset inkubator.
De vigtigste funktioner:
  • Cytoperm™ 2 styrer temperatur, CO2-indholdog relativ luftfugtighed
  • Bekvem varmluftsdesinfektion ved 180 °C uden behov for at fjerne fittings eller sensorer
  • Ekstern vandreservoir—uden åbne vandoverflader indendørs, hvilket effektivt modvirker forurening
  • Luftkappevarmesystemet opretholder konstante og stabile temperaturer på alle indvendige overflader
  • Seks individuelt forseglede glasdøre minimerer ændringer i atmosfæren under åbning, forkorter genopretningstiden betydeligt og reducerer forureningsrisikoen
  • Den unikke pyrolytiske kimbarriere steriliserer vand med ekstern fugtighed før indføring i kulturkammeret
  • Fuld fugtighedskontrol og visning
  • Konstant overvågning af miljøparametre
  • Termisk ledningsevne (TC)CO2-sensor for fremragende langtidsstabilitet og pålidelighed
Kompatibel med:
  • Støtteramme, højde 300 mm (50031348)
  • Støtteramme, højde 780 mm (50029597)
  • Rack til at stable to enheder (50053628)
  • Yderligere hylde i rustfrit stål, halv bredde inklusive to hyldestøtter (50029943)
  • Gasflaskemonitor med hørbart signal, 120/230 V 50/60 Hz (50046033)
  • CO2 cylinder trykregulator (03429937)
  • N2 cylinder trykregulator (03429942)
  • O2-cylindret trykregulator (03429943)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 7,7 cu. ft.
Dataoutput RS232
Oversigt Enkelt tri-gas 220 L inkubator, 3-90 %, 230 V, 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 220 L
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
O2 koncentrationsområde 3 til 90 %
Ilt kontrol 3 til 90 %
Relativ luftfugtighed 90%, kontrollerbar
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Ekstern fugtbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 26,3 x 23,1 x 23 tommer. (66,9 x 60,7 x 58,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 33,7 x 36,2 x 30,5 tommer. (58,5 x 60,7 x 66,9 cm)
Vægt (engelsk) 235 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V