Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO 2 gasset inkubator, 220 L, elektropoleret rustfrit stål
Artikelnummer. 10240312 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
220 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10240312
Brand: Thermo Scientific™ 51011659
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CO2-sensor: TC-sensor; Temperaturområde: Omgivende +5 °C til 50 °C
Håndter følsomme eller infektiøse prøver ganske enkelt, mens du maksimerer sikkerheden og beskytter mod kontaminering med Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO 2 gasset inkubator.
De vigtigste funktioner:
  • Cytoperm™ 2 styrer temperatur, CO 2 indhold og relativ luftfugtighed
  • Praktisk varmluftsdesinfektion ved 180 C °uden behov for at fjerne fittings eller sensorer
  • Eksternt vandreservoir —ingen åbne vandoverfladeområder indeni, hvilket effektivt modvirker forurening
  • Air-jacket varmesystem holder konstante og stabile temperaturer på alle indvendige overflader
  • Seks individuelt forseglede glasdøre minimerer ændringer i atmosfæren under åbning, forkorter genopretningstiderne betydeligt og reducerer risikoen for forurening
  • Unik pyrolytisk kimbarriere steriliserer eksternt fugtvand før indføring i dyrkningskammeret
  • Fuld fugtkontrol og display
  • Konstant overvågning af miljøparametre
  • Termisk ledningsevne (TC) CO 2 -sensor for fremragende langsigtet stabilitet og pålidelighed
Kompatibel med:
  • Støtteramme, højde 300 mm (50031348)
  • Støtteramme, højde 780 mm (50029597)
  • Stabel til stabel to enheder (50053628)
  • Yderligere hylde i rustfrit stål, halv bredde inklusive to hyldestøtter (50029943)
  • Gasflaskemonitor med lydsignal, 120/230 V 50/60 Hz (50046033)
  • CO 2 cylindertrykregulator (03429937)
  • N 2 cylindertrykregulator (03429942)
  • O 2 cylinder trykregulator (03429943)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 7,7 cu. ft.
Dataoutput RS232
Oversigt Enkelt 220 L inkubator, 230 V, 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 220 l
Kammermateriale Elektropoleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Ilt kontrol Ingen
Relativ luftfugtighed 90%, kontrollerbar
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Ekstern fugtbeholder
Mål (D x B x H) Indvendig 26,3 x 23,1 x 23 tommer. (66,9 x 60,7 x 58,8 cm)
Dimensioner (L x B x H) 33,7 x 36,2 x 30,5 tommer. (58,5 x 60,7 x 66,9 cm)
Vægt (engelsk) 235 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V