Få mere at vide
R&D Systems™ Cytomegalovirus Native Protein
Artikelnummer. 18684498 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
18684498 1 ml
1 options
Artikelnummer. 18684498 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP262435
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 3.5 mg/mL
Til brug med (applikation) ELISA
Formulering Glycine buffered saline
Mængde 1 ml
Opbevaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias CMV; HHV 5; HHV5; Human herpesvirus 5
Forskningskategori Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Produktlinje Novus
Protein Cytomegalovirus