Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Humant cytokin/kemokin/vækstfaktor 384-brøndspanel, 45plex
Artikelnummer. 17296573
Skift visning
Mængde:
384 prøver
Artikelnummer. Mængde
17296573 384 prøver
1 options
Artikelnummer. 17296573 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPXTL45012171901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231600.00 DKK
    162120.00 DKK / 384 tests
    Spare 69480.00 DKK
    30% Slukket
De ProcartaPlex Human Cytokine/Kemokin/Growth Factor 384-brønd Panel 45plex (lyofiliserede perler) muliggør studiet af immunfunktion ved at analysere 45 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex FLEXMAP 3D og INTELLIFLEX instrumenter.
De ProcartaPlex Human Cytokine/Kemokin/Growth Factor 384-brønd Panel 45plex (lyofiliserede perler) muliggør studiet af immunfunktion ved at analysere 45 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex FLEXMAP 3D og INTELLIFLEX instrumenter. Den 384-brønds fladbundede plade indeholder lyofiliseret klar til brug Luminex perler for færre pipetteringstrin, mindre tid til resultat og problemfri integration i arbejdsgange.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
Mål [perleområde]:
Th1/Th2: GM-CSF [44], IFN gamma [43], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-8 [27], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-5]NF al [6]
Th9/Th17/Th22/Treg: IL-9 [52], IL-10 [28], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14]
Inflammatoriske cytokiner: IFN alfa [48], IL-1 alfa [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF beta [54]
Kemokiner: Eotaxin (CCL11) [33], GRO alfa (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alfa (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], RANTES (CCL10) [42 alpha], [CCL5)-12 alpha]
Vækstfaktorer: BDNF [57], EGF [56], FGF-2 [75], HGF [46], NGF beta [55], PDGF-BB [77], PlGF-1 [29], SCF [39], VEGF-A [78], VEGF-D [53]
Om ProcartaPlex 384-brønds assays for Luminex platform
ProcartaPlex 384-brønds immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein for at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af Luminex FLEXMAP 3D og INTELLIFLEX instrumenter. ProcartaPlex 384-brønds multiplex-assays kræver så lidt som 6,3μ L plasma eller serum, eller 12,5μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktionerne omfatter:
• 384-brønds fladbundsplader med lyofiliseret klar til brug Luminex perler til færre pipeteringstrin, mindre tid til resultat og problemfri integration i arbejdsgange
• Reproducerbare, pålidelige resultater —valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
• Flere resultater pr. prøve måler —flere proteinmål samtidigt i en enkelt 6,3 12,–5μ L prøve
• Veletableret Luminex teknologi højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 6.–3 12.5μ —L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex 384-brønds assay er indvendigt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. FLEXMAP 3D og INTELLIFLEX). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex 384-brønds assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering FLEXMAP 3D instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplex 384-brønds paneler med lyofiliseret Luminex perler er tilgængelige for mennesker og mus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 384 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Ikke-kombinerbar
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Multiplex sæt
Til brug med (udstyr) FLEXMAP 3 D™ INTELLIFLEX™
Interassay CV Mindre end 15 %
Intraassay CV Mindre end 15 %
Multiplex Størrelse Plex Nr. 45
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellekultursupernatanter, Plasma, Serum
Prøvevolumen Serum, plasma: 6,3μ L; CCS: 12,5μ L
Indhold og opbevaring
•Human Standard Mix A (lyofiliseret)
• Human Standard Mix B (lyofiliseret)
• Human Standard Mix C (lyofiliseret)
• 384-brønds plade med lyofiliseret Capture Bead Mix (1X)
• Biotinyleret detektionsantistofblanding (1X)
• Human Control-High A
• Menneskelig kontrol-Lav A
• Menneskelig kontrol-høj B
• Menneskelig kontrol-Lav B
• Menneskelig kontrol-høj C
• Menneskelig kontrol-Lav C
• Læsebuffer (1X)
• Vaskebuffer (10X)
• Streptavidin-PE (1X)
• Universal analysebuffer (1X)
• 8-rørs strimmel
• Klæbende film Opbevares
ved 2 C °til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner, Chemokines, Vækstfaktorer