Få mere at vide
Cytokeratin 7 Antibody (rKRT7/8763), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610084 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18610084 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18610084 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP320717PCP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 7 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Cytokeratin 7
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rKRT7/8763
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Gene Alias CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7
Værtsarter Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Cytokeratin 7 protein
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3855
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Produktlinje Novus