Få mere at vide
Cytokeratin 5/6 Antibody (KRT5.6/8275R), PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600215 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18600215 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18600215 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP320844PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5919.77 DKK
    5174.40 DKK / 0.1ml
    Spare 745.37 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 5/6 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5/6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Cytokeratin 5/6
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KRT5.6/8275R
Konjugeret PE
Formulering PBS
Gene Alias 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fragments of human Cytokeratin 5 (KRT5) and Cytokeratin 6 proteins (exact sequences are proprietary)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3852
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinje Novus