Få mere at vide
Cytokeratin 17 Antibody (KRT17/4604), FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18621389 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18621389 100 μg
1 options
Artikelnummer. 18621389 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP308541F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 17 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Cytokeratin 17
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KRT17/4604
Konjugeret FITC
Formulering PBS
Gene Alias 39.1, CK-17, cytokeratin-17, K17, keratin 17, keratin, type I cytoskeletal 17, keratin-17, PC, PC2, PCHC1
Værtsarter Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Cytokeratin 17 protein (Uniprot: Q04695)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3872
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinje Novus