Få mere at vide
Cytokeratin 16 Antibody (LL025), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18612088 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18612088 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18612088 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP308684PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5919.77 DKK
    5174.40 DKK / 0.1ml
    Spare 745.37 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 16 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Cytokeratin 16
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon LL025
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Gene Alias CK16, CK-16, cytokeratin 16, cytokeratin-16, FNEPPK, focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma, K16, K1CP, keratin 16, keratin, type I cytoskeletal 16, keratin-16, KRT16A, NEPPK
Værtsarter Mouse
Immunogen A synthetic peptide from the C-terminal of human Cytokeratin 16 (Uniprot: P08779)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3868
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinje Novus