Få mere at vide
Cytokeratin 15 Antibody (KRT15/2103R), PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18605086 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18605086 100 μg
1 options
Artikelnummer. 18605086 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP308609PE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 15 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 15 in Bovine/Human/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Cytokeratin 15
Applikationer Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KRT15/2103R
Konjugeret PE
Formulering PBS
Gene Alias CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length Cytokeratin 15 protein (Uniprot: P19012)
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3866
Målarter Bovine, Human, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus