Få mere at vide
Cytiva Cytodex 3 gamma mikrobærere
Artikelnummer. 15767207 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
30 g
300 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
300g
30g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15767207 3 kg 3kg
15747207 30 g 30g
15757207 300 g 300g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15767207 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17548803
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-05-2027
Den foretrukne mikrobærer for celler, der er vanskelige at dyrke in vitro - især for celler med en epitellignende morfologi.
  • Cytodex 3 Gamma er designet ved kemisk kobling af et tyndt lag denatureret svinekollagen type 1 til den tværbundne dextranmatrix.
  • Da kollagenoverfladelaget kan fordøjes af en række forskellige proteolytiske enzymer, kan høst af sådanne celler fra mikrobærerne udføres med bibeholdt høj cellelevedygtighed og membranintegritet.
  • Denne funktion af Cytodex 3 Gamma er gavnlig i udviklingen af succesrige serielle subkultiveringsprotokoller til opskalering af kulturvolumener.
  • Anvendelser omfatter produktion af store mængder af celler, vira og rekombinante celleprodukter (f.eks. interferon, enzymer, nukleinsyrer, hormoner), undersøgelser af celleadhæsion, differentiering og cellefunktion, perfusionssøjlekultursystemer, mikroskopiundersøgelser, høst af mitotiske celler, isolering af celler, membranundersøgelser, lagring og transport af celler, der overfører og transporterer celler, der overfører celler, assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Produktion af store mængder celler, vira og rekombinante celleprodukter, undersøgelser af celleadhæsion, differentiering og cellefunktion
Mængde 3 kg