Beskrivelse
- Cytodex 1 Gamma er designet ved at erstatte en tværbundet dextranmatrix med positivt ladede N,N-diethylaminoethyl (DEAE) grupper fordelt i hele matrixen.
- Micro-Carriers Tørvægt: 4,3 x 10 6
- Overfladeareal Tørvægt: 0,44 m 2 /g
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Anvendelser omfatter produktion af store mængder celler, vira og rekombinante celleprodukter (f.eks. interferon, enzymer, nukleinsyrer, hormoner), undersøgelser af celleadhæsion, differentiering og cellefunktion, perfusionssøjlekultursystemer, mikroskopiundersøgelser, høst af mitotiske celler, isolering af celler, membranundersøgelser, lagring og transport af celleforbindelser, lagring og transport af celler, der involverer celler, |
| Mængde | 3 kg |