Få mere at vide
Cytochalasin H (>90%), TRC
Artikelnummer. 30359152
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359152 1 mg
30360524 5 mg
30358396 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30359152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9987151MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53760-19-3
Molekylær formel C30 H39 N O5
Molekylvægt (g/mol) 493.63
Synonym Cytochalasin O, Kodocytochalasin 1, (3S,3aR,4S,6S,6aR,7E,10S,12R,13E,15R,15aR)-15-(acetyloxy)-2,3,3a,4,5,6,6a,9,10,11,12,15-dodecahydro-6,12-dihydroxy-4,10,12-trimethyl-5-methylene-3-(phenylmethyl)-1H-cycloundec[d]isoindol-1-one
IUPAC navn [(3E,9E)-16-benzyl-5,12-dihydroxy-5,7,14-trimethyl-13-methylidene-18-oxo-17-azatricyclo[9.7.0.01,15]octadeca-3,9-dien-2-yl] acetate
SMIL C[C@H]1C\C=C\[C@H]2[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]3[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@]23[C@H](OC(=O)C)\C=C\[C@](C)(O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytochalasin H
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C30H39NO5/c1-18-10-9-13-23-27(33)20(3)19(2)26-24(16-22-11-7-6-8-12-22)31-28(34)30(23,26)25(36-21(4)32)14-15-29(5,35)17-18/h6-9,11-15,18-19,23-27,33,35H,3,10,16-17H2,1-2,4-5H3,(H,31,34)/b13-9+,15-14+/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,27+,29-,30+/m0/s1
Formel vægt 493.2828