Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cytochalasin D
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18782574
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782574 1 mg
18722504 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782574 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1233/1
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Disrupts actin filament function
Potent disruptor of actin filament function. Alters tight junction permeability. Unlike cytochalasin B (Cat. No. 5474), does not inhibit monosaccharide transport across the plasma membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22144-77-0
Molekylær formel C30H37NO6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytochalasin D
Mængde 1 mg
Formel vægt 507.63
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 507.627