Få mere at vide
Cytochalasin D, 98,2 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482162 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482162 1 mg 1mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482162 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215077101
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 22144-77-0
Molekylær formel C30H37NO6
Molekylvægt (g/mol) 507.627
InChI nøgle SDZRWUKZFQQKKV-DKLHZCHASA-N
Synonym cytochalasin d
PubChem CID 131668624
SMIL CC1CC=CC2C(C(=C)C(C3C2(C(C=CC(C1=O)(C)O)OC(=O)C)C(=O)NC3CC4=CC=CC=C4)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytochalasin D
Navn note For HPLC analysis
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.982
Mængde 1 mg
Formel vægt 507.6
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytochalasin D
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300+H310+H330-Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Política de privacidad.