Få mere at vide
Invitrogen™ Cytochalasin D
Artikelnummer. 10707683
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
10707683 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10707683 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PHZ1063
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cytochalasin D er et cellepermeabelt svampetoksin, der binder sig til den modhagelige ende af actinfilamenter, hvilket hæmmer både association og dissociation af underenheder.
Cytochalasin D er et cellepermeabelt svampetoksin, der binder sig til den modhagelige ende af actinfilamenter, hvilket hæmmer både association og dissociation af underenheder. Denne forbindelse forårsager afbrydelse af actinfilamenter og inhibering af actinpolymerisation.
Format/Formulering: Lyofiliseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store in freezer (-5°C to -30°C).
Gen-id (Entrez) 60
Forsendelsestilstand Dry Ice
Specifik hæmning eller mål Actin
Sterilitet Non-sterile
Mængde 1 mg
Produkttype Cytochalasin D
Inhibitor egenskaber Chemical
Molekylvægt (g/mol) 507.6
Inhibitorer Cytoskeletal Inhibitor
Form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CYTOCHALASIN D INHIBITOR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.