Få mere at vide
Cytochalasin B
Artikelnummer. 15466849
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466849 10 mg 10mg
15456849 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15466849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65342.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4013.70 DKK
    3162.65 DKK / 10mg
    Spare 851.05 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et aktinforstyrrende stof | CAS: 14930-96-2 | C29H37NO5 | 479,62 g/mol
Cytochalasin B bruges til at karakterisere nogle af polymerisationsegenskaberne af actin og i undersøgelser af cytokinese. Probe for de to hexose-transportsystemer i rotte L6 myoblaster. Og inducerer DNA-fragmentering, hæmmer celledeling og forstyrrer mange celleprocesser. Hæmmer glukosetransport.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cytochalasin B bruges til at karakterisere nogle af polymerisationsegenskaberne af actin og i undersøgelser af cytokinese. Probe for de to hexose-transportsystemer i rotte L6 myoblaster. Og inducerer DNA-fragmentering, hæmmer celledeling og forstyrrer mange celleprocesser. Hæmmer glukosetransport.
Opløselighed Frit
opløselig i DMF, DMSO eller ethanol ved stuetemperatur
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14930-96-2
Molekylær formel C29H37NO5
Molekylvægt (g/mol) 479.62
MDL nummer MFCD00077704
InChI nøgle GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC navn 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca]iso-indol-2-dione[3,2-dion
SMIL CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytochalasin B
Smeltepunkt 218 °C til 221 °C
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Mængde 10 mg
FN nummer UN1544
Beilstein 1096207
Merck Index 14,2790
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i DMF, DMSO eller ethanol ved stuetemperatur
Formel vægt 479.61
Fysisk form Pulver