Få mere at vide
Cytochalasin B
Artikelnummer. 15456849
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456849 5 mg 5mg
15466849 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15456849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65342.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et aktinforstyrrende stof | CAS: 14930-96-2 | C29H37NO5 | 479,62 g/mol
Cytochalasin B bruges til at karakterisere nogle af polymerisationsegenskaberne af actin og i undersøgelser af cytokinese. Probe for de to hexose-transportsystemer i rotte L6 myoblaster. Og inducerer DNA-fragmentering, hæmmer celledeling og forstyrrer mange celleprocesser. Hæmmer glukosetransport.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cytochalasin B bruges til at karakterisere nogle af polymerisationsegenskaberne af actin og i undersøgelser af cytokinese. Probe for de to hexose-transportsystemer i rotte L6 myoblaster. Og inducerer DNA-fragmentering, hæmmer celledeling og forstyrrer mange celleprocesser. Hæmmer glukosetransport.
Opløselighed Frit
opløselig i DMF, DMSO eller ethanol ved stuetemperatur
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14930-96-2
Molekylær formel C29H37NO5
Molekylvægt (g/mol) 479.62
MDL nummer MFCD00077704
InChI nøgle GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC navn 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca]iso-indol-2-dione[3,2-dion
SMIL CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Cytochalasin B
Smeltepunkt 218 °C til 221 °C
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Mængde 5 mg
FN nummer UN1544
Beilstein 1096207
Merck Index 14,2790
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i DMF, DMSO eller ethanol ved stuetemperatur
Formel vægt 479.61
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytochalasin B
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cytochalasin B
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.