Få mere at vide
Cytochalasin B,> 99 %, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490982 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490982 5 mg -
11480982 1 mg -
11400992 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490982 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219511905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Chemical Identifiers
CAS 14930-96-2
Molekylær formel C29H37NO5
Molekylvægt (g/mol) 479.62
MDL nummer MFCD00077704
InChI nøgle GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC navn 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca]iso-indol-2-dione[3,2-dion
SMIL CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cytochalasin B
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Mængde 5 mg
Formel vægt 479.6
Procent renhed >99%
Fysisk form Pulver