Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytokalasin B
Artikelnummer. 10723041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723041 5 mg Glasflaske 5mg
10174900 1 mg Glasflaske 1mg
10666784 25 mg Glasflaske 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10723041 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228090050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00 DKK
    2195.65 DKK / 5mg
    Spare 394.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cytochalasin B, CAS# 14930-96-2, også kendt som phomin, er en organisk heterotricyklisk forbindelse, der er et cellepermeabelt mykotoksin med potent aktivitet til at hæmme cytoplasmatisk deling. | CAS: 14930-96-2 | C29H37NO5 | 479,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Cytochalasin B er et cellegennemtrængeligt svampetoksin/mykotoksin, der anses for at være en hæmmer af cytoplasmatisk deling ved at blokere dannelsen af kontraktile mikrofilamenter
Applikationer
•Cytochalasin B kan hæmme blodpladeaggregation og actinpolymerisation
• Cytochalasin B er almindeligt anvendt i undersøgelser af cytokinese på grund af dets evne til at fungere som en hæmmer
• Det bruges til at karakterisere nogle af polymerisationsegenskaberne af actin
• Denne forbindelse kan også inducere DNA-fragmentering, hæmme celledeling og hæmme glukosetransport, blandt andre molekylære processer
• Det kunne bruges som en sonde til de to hexose-transportsystemer i rotte L6-myoblaster
• Cytochalasin B er almindeligt anvendt i undersøgelser af glukosetransportører (GLUT)
• Det kan bruges i in vitro mikronukleus-assayprotokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14930-96-2
Molekylær formel C29H37NO5
Molekylvægt (g/mol) 479.62
MDL nummer MFCD00077704
InChI nøgle GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC navn 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca]iso-indol-2-dione[3,2-dion
SMIL CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytochalasin B
Smeltepunkt 218,0 °C til 223,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mg
Merck Index 15, 2787
Specifik rotation +89.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: 10,3 mg/ml acetone - 35,4 mg/ml ethanol (24 c), 371 mg/ml dmso - 492 mg/ml dmf (24 c)
Formel vægt 479.6
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytochalasin B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P350-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.