Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytokalasin B
Artikelnummer. 10666784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666784 25 mg Glasflaske 25mg
10174900 1 mg Glasflaske 1mg
10723041 5 mg Glasflaske 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10666784 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228090250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cytochalasin B, CAS# 14930-96-2, også kendt som phomin, er en organisk heterotricyklisk forbindelse, der er et cellepermeabelt mykotoksin med potent aktivitet til at hæmme cytoplasmatisk deling. | CAS: 14930-96-2 | C29H37NO5 | 479,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Cytochalasin B er et cellegennemtrængeligt svampetoksin/mykotoksin, der anses for at være en hæmmer af cytoplasmatisk deling ved at blokere dannelsen af kontraktile mikrofilamenter
Applikationer
•Cytochalasin B kan hæmme blodpladeaggregation og actinpolymerisation
• Cytochalasin B er almindeligt anvendt i undersøgelser af cytokinese på grund af dets evne til at fungere som en hæmmer
• Det bruges til at karakterisere nogle af polymerisationsegenskaberne af actin
• Denne forbindelse kan også inducere DNA-fragmentering, hæmme celledeling og hæmme glukosetransport, blandt andre molekylære processer
• Det kunne bruges som en sonde til de to hexose-transportsystemer i rotte L6-myoblaster
• Cytochalasin B er almindeligt anvendt i undersøgelser af glukosetransportører (GLUT)
• Det kan bruges i in vitro mikronukleus-assayprotokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14930-96-2
Molekylær formel C29H37NO5
Molekylvægt (g/mol) 479.62
MDL nummer MFCD00077704
InChI nøgle GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC navn 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca]iso-indol-2-dione[3,2-dion
SMIL CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytochalasin B
Smeltepunkt 218.0°C to 223.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Merck Index 15, 2787
Specifik rotationstilstand +89.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Specifik rotation + 89.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10.3 mg/mL acetone - 35.4 mg/mL ethanol (24 c), 371 mg/mL dmso - 492 mg/mL dmf (24 c)
Formel vægt 479.6
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytochalasin B
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P350-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.