Generel information
•Cytochalasin B er et cellegennemtrængeligt svampetoksin/mykotoksin, der anses for at være en hæmmer af cytoplasmatisk deling ved at blokere dannelsen af kontraktile mikrofilamenter
Applikationer
•Cytochalasin B kan hæmme blodpladeaggregation og actinpolymerisation
• Cytochalasin B er almindeligt anvendt i undersøgelser af cytokinese på grund af dets evne til at fungere som en hæmmer
• Det bruges til at karakterisere nogle af polymerisationsegenskaberne af actin
• Denne forbindelse kan også inducere DNA-fragmentering, hæmme celledeling og hæmme glukosetransport, blandt andre molekylære processer
• Det kunne bruges som en sonde til de to hexose-transportsystemer i rotte L6-myoblaster
• Cytochalasin B er almindeligt anvendt i undersøgelser af glukosetransportører (GLUT)
• Det kan bruges i in vitro mikronukleus-assayprotokoller
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cytochalasin B |
| Smeltepunkt | 218,0 °C til 223,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 mg |
| Merck Index | 15, 2787 |
| Specifik rotation | +89.00 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: 10,3 mg/ml acetone - 35,4 mg/ml ethanol (24 c), 371 mg/ml dmso - 492 mg/ml dmf (24 c) |
| Formel vægt | 479.6 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cytochalasin B
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P350-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.