Få mere at vide
MedChemExpress Cytochalasin B
Artikelnummer. 16491649
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491649 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16491649 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY16928
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
MedChemExpress Cytochalasin B is a cell-permeable mycotoxin binding to the barbed end of actin filaments, disrupting the formation of actin polymers, with Kd value of 1.4-2.2 nM for F-actin.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 479.61 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 14930-96-2
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 83.33 mg/mL (173.75 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 25 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Phomin
Mål Arp2/3 Complex