missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cytochalasin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cytochalasin A |
| CAS | 14110-64-6 |
| Molekylær formel | C29 H35 N O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5,5-Didehydrophomin, (7S)-Hydroxy-(16R)-methyl-10-phenyl-24-oxa(14)cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,20,23-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,23-24,26-27,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CCCC(=O)\C=C\C(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O |
| IUPAC navn | (1S,4E,10R,12E,14S,15S,17S,18S,19S)-19-benzyl-15-hydroxy-10,17-dimethyl-16-methylidene-2-oxa-20-azatricyclo[12.7.0.01,18]henicosa-4,12-diene-3,6,21-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.59 |
| Formel vægt | 477.2515 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?