Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Max rørstativ
Artikelnummer. 16536900
Skift visning
Mængde:
1 stativ
Artikelnummer. Mængde
16536900 1 stativ
1 options
Artikelnummer. 16536900 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 100064241
Forventet forsendelse: 16-11-2026
De CytKick Max Tube Rack er designet til brug med CytKick Max Autosampler og Attune Acoustic Focusing Cytometer
  • De CytKick Max Tube Rack er designet til brug med CytKick Max Autosampler og Attune Acoustic Focusing Cytometer.
  • Det tillader prøveoptagelse fra 24 1,5- og 2,0-ml Eppendorf rør uden at skulle fjerne hætterne.
  • For en kølende version af dette stativ, se venligst CytKick Max rørkølestativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CytKick
Mængde 1 stativ
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Rørstativ