Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Max rørkølestativ
Artikelnummer. 16636264
Skift visning
Mængde:
1 stativ
Artikelnummer. Mængde
16636264 1 stativ
1 options
Artikelnummer. 16636264 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 100076823
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De CytKick Max Tube Cooling Rack er designet til brug med CytKick Max Autosampler og Attune Acoustic Focusing Cytometer
  • De CytKick Max Tube Cooling Rack er designet til brug med CytKick Max Autosampler og Attune Acoustic Focusing Cytometer.
  • Det tillader prøveoptagelse fra 16 1,5- og 2,0-ml Eppendorf rør uden at skulle fjerne hætterne. Dette kølestativ holder prøver ved 2-15 °C i 108-120 minutter, mens de analyseres på instrumentet.
  • Stativet afkøles ved at stille det i køleskab natten over inden brug
  • For en ikke-kølende version af dette stativ, se venligst CytKick Max rørstativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CytKick
Mængde 1 stativ
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Rørkølestativ