Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Max Extended Cooling Adapter
Beskrivelse
- De CytKick Max Extended Cooling Adapter er designet til brug med CytKick Max Autosampler og Attune Acoustic Focusing Cytometer.
- Denne køleblok holder prøver ved 2-°15 C i 95-100 minutter, mens de analyseres på instrumentet.
- Køleadapteren bringes på temperatur ved at stille den i køleskab natten over eller i en fryser i minimum to timer før brug.
- Hvis denne længere afkølingstid ikke er påkrævet, se venligst CytKick Max Universal Cooling Adapter, som køler prøver til∼ 65 minutter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | CytKick |
| Mængde | 1 adapter |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttype | Køleadapter |