Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Max autosampler
Beskrivelse
The CytKick Max Autosampler is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep), as well as some custom plate types and microfuge tube racks. The CytKick Max Autosample features a boost mode that enables faster sample processing, as well as passive cooling for some plates/racks. A CytKick Max Accessory Kit is included that contains four accessory plates: two cooling plates and two tube adaptors, as well as a Max dongle key. A computer is not included with the autosampler since one is provided with the cytometer.
De CytKick Max Autosampler er til brug med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer. Det muliggør hurtig behandling af flere prøver ved automatisk at analysere prøver fra 96- og 384-brønds plader (standard og dybe), samt nogle brugerdefinerede pladetyper og mikrofugerørstativer. De CytKick Max Autosample har en boost-tilstand, der muliggør hurtigere prøvebehandling samt passiv køling til nogle plader/stativer. EN CytKick Max Accessory Kit er inkluderet, der indeholder fire tilbehørsplader: to køleplader og to røradaptere, samt en Max dongle nøgle. En computer er ikke inkluderet med autosampleren, da en er forsynet med cytometeret.
Funktioner af CytKick Max autosampler inkluderer:
- Pålidelig —intelligent probedesign minimerer tilstopning og overførsel (0,5%) og forhindrer beskadigelse af instrumentet
- Blanding ved aspiration —blanding af prøve ved aspiration i stedet for omrystning sikrer homogenitet af prøven og opretholder cellelevedygtighed
- Nem overgang —ingen adskillelse, ingen yderligere QC, ingen genstart nødvendig for konvertering mellem plader og rør
- Boost-tilstand —reducerer behandlingstiden fra 42 minutter til 22 minutter for 96-brønds plade (ved hjælp af en skylning og en blanding og fuld analyse af en 20-μ L prøve)
- Prøvekølende —passiv køling tilgængelig for 96-brønds U-bund plader og mikrofuge rørstativer
- Maksimal kompatibilitet —96- og 384-brønds plader (standard og dybe), 96-brønds standard-dybde foliedækkede plader, nogle brugerdefinerede pladetyper og 1,5-ml og 2-ml mikrofugerørstativer (op til 24 pr. stativ)
- Automatisk rengøring —udfører automatisk rengøring, når instrumentet lukker ned
High-throughput-tilstand
De CytKick Max Autosampler har to muligheder for at behandle prøver i et high-throughput-miljø: high-throughput-tilstand og boost-tilstand. High-throughput-tilstand muliggør pladescreening ved at indsamle 20μ L prøve med en hastighed på 1000μ L/min, mens Boost-tilstand forkorter tiden mellem prøver og giver brugeren mulighed for at vælge prøvevolumen og prøveinputhastighed.
Pålidelig
De CytKick Max Autosampler er designet til at minimere systemets nedetid. Automatiserede prøveudtagningsenheder er ofte plaget af tilstopning eller sondenedbrud. Den intelligente sonde, med en diameter på 200 mikron, der er større end de fleste prober, der er tilgængelige i industrien, minimerer tilfælde af tilstopning.
For at forhindre sondenedbrud, som kan kræve dyr udskiftning af sonden, skal den CytKick Max Autosampler udfører automatisk en sondeselvkalibrering for at sikre ensartet placering af sonden i hver brønd. Selvkalibreringen verificerer sondens korrekte funktion, reducerer variabiliteten i sondens placering over tid for at forhindre fejl under pladekørsler og hjælper med at forbedre pålideligheden i løbet af systemets levetid. Selvkalibrering af sonden gør det også nemt at flytte autosampleren, så den kan deles mellem flere instrumenter.
Prøvekøling
De CytKick Max Autosampler er kompatibel med en 96-brønds standardplade universel køleblok, der holder prøver ved 2-8 °C i∼ 60 minutter, en forlænget køleblok med standardplade med 96 brønde, der holder prøver ved 2-8 °C i∼ 100 minutter, og et mikrofuge-rør-kølestativ, der holder prøver ved 2-8 C °i∼ 100 minutter. Brugeren skal afkøle køleblokken/stativet i køleskabet natten over før brug.
Maksimal kompatibilitet
De CytKick Max Autosampler tillader brug af mange forskellige pladeformater, inklusive 96-, 384- og dybbrøndsplader, uden at være begrænset til en enkelt producent. De CytKick Max Autosampler gør det også muligt at køre 1,5- og 2,0-ml mikrofugerør i et automatiseret format. Derudover starter autosampleren automatiske rengøringsprocedurer, når instrumentet lukker ned for at sikre korrekt vedligeholdelse med lidt brugerinteraktion.
Blanding ved aspiration
I modsætning til andre pladelæssere, der blander prøver ved omrystning, hvilket muligvis ikke sikrer homogenitet af prøven, CytKick Max Autosampler blander prøver ved aspiration og omrøring, hvilket muliggør ensartet blanding, samtidig med at prøvens levedygtighed bevares og resulterer i konsistente data med CV'er på mindre end 10 % på tværs af pladen. De CytKick Max Autosampler har også en skånsom blandingstilstand til skrøbelige cellelinjer.
Let at skifte
For at opretholde systemets fleksibilitet er den manuelle prøveprobe altid tilgængelig, selv når læsseren er til stede, og skift mellem rør og plader detekteres via software og kræver ikke yderligere brugerindgreb.
Enkel at betjene
Instrumentdesignet og softwaren er udviklet med kundens brugervenlighed i tankerne. De CytKick Max Autosampler har væskeflasker med sensorer, der informerer brugeren, når væskerne skal udskiftes. Autosamplerens ’indikatorlys og advarselssystemer er designet til at sikre, at en bruger, der er gået væk fra systemet, nemt kan se systemets status til enhver tid.
Opsætning af et eksperiment med Attune NxT cytometrisk software er enkel. Ved hjælp af en pladelayoutvisning kan brugere oprette kompensationsbrønde, definere instrumentindstillinger og identificere prøver. Den intuitive software tillader hurtig indlæring og dataanalyse. For eksempel tillader en varmekortvisning hurtig screening og bekræftelse af prøver, mens instrumentet indsamler data.
Autorensning af autosampler udføres under nedlukningsprocessen for instrumentet, derfor er der ikke behov for yderligere brugertrin for at vedligeholde systemet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Attune |
| Indhold og opbevaring |
|
| Mængde | 1 stk. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttype | Autosampler |