Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler Upgrade Kit
Artikelnummer. 17112534
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17112534 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17112534 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A43045
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Aktiverer opgradering af en CytKick Autosampler til en CytKick Max autosampler
  • De CytKick Max Autosampler Upgrade Kit muliggør opgradering af en CytKick Autosampler til en CytKick Max autosampler.
  • Opgraderingen udføres af enten en feltservicetekniker eller feltapplikationsspecialist og giver følgende funktioner: hurtigere pladetider (22 minutter for en 96-brønds plade eller 88 minutter for en 384-brønds plade) med en boost-tilstand, brugerdefinerbare tilpassede pladedefinitioner, der tillader brug af evt. ANSI spec-plader, fordampningsbeskyttelse med foliedæksler, automatisk prøveoptagelse af rør til 1,5- og 2,0-ml Eppendorf rør og passiv køling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CytKick
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Autosampler opgraderingssæt