Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler, renoveret
Artikelnummer. 30055931
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30055931 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30055931 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A42973R
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De CytKick Max Autosampler Refurbished er til brug med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer. Det muliggør hurtig behandling af flere prøver ved automatisk at analysere prøver fra 96- og 384-brønds plader (standard og dybe), samt nogle brugerdefinerede pladetyper og mikrofugerørstativer.
Dette er en renoveret version af CytKick Max Autosampler, som er til brug med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer. Det muliggør hurtig behandling af flere prøver ved automatisk at analysere prøver fra 96- og 384-brønds plader (standard og dybe), samt nogle brugerdefinerede pladetyper og mikrofugerørstativer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CytKick
Mængde 1 stk.
Produkttype Flowcytometrianalysator