Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler
Artikelnummer. 16545890
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16545890 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 16545890 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A42901
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De CytKick Autosampler er til brug med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
Funktioner af CytKick Autosampler inkluderer:
• Pålidelig —intelligent probedesign minimerer tilstopning og overførsel (0,5%) og forhindrer beskadigelse af instrumentet
• Blanding ved aspiration —blanding af prøve ved aspiration i stedet for omrystning sikrer homogenitet af prøven og opretholder cellelevedygtighed
• Nem —overgang ingen adskillelse, ingen yderligere QC, ingen genstart nødvendig for konvertering mellem plader og rør
• —Maksimal kompatibilitet 96- og 384-brønds plader (standard og dyb)
• —Automatisk rengøring udfører automatisk rengøring, når instrumentet lukker
ned
CytKick Autosampler blev designet til at minimere systemets nedetid. Automatiserede prøveudtagningsenheder er ofte plaget af tilstopning eller sondenedbrud. Den intelligente sonde, med en diameter på 200 mikron, der er større end de fleste prober, der er tilgængelige i industrien, minimerer tilfælde af tilstopning.
For at forhindre sondenedbrud, som kan kræve dyr udskiftning af sonden, skal den CytKick Autosampler udfører automatisk en sondeselvkalibrering for at sikre ensartet placering af sonden i hver brønd. Selvkalibreringen verificerer sondens korrekte funktion, reducerer variabiliteten i sondens placering over tid for at forhindre fejl under pladekørsler og hjælper med at forbedre pålideligheden i løbet af systemets levetid. Selvkalibrering af sonden gør det også nemt at flytte autosampleren, så den kan deles mellem flere instrumenter.
Maksimal kompatibilitet
CytKick Autosampler tillader brugen af mange forskellige pladeformater, herunder 96-, 384- og dybbrøndsplader. Hertil kommer CytKick Autosampler starter automatiske rengøringsprocedurer, når instrumentet lukker ned for at sikre korrekt vedligeholdelse med lidt brugerinteraktion.
Blanding ved aspiration I modsætning til
andre pladelæssere, der blander prøver ved omrystning, hvilket muligvis ikke sikrer homogenitet af prøven, CytKick Autosampler blander prøver ved aspiration og omrøring, hvilket muliggør ensartet blanding, samtidig med at prøvens levedygtighed bevares og resulterer i konsistente data med CV'er på mindre end 10 % på tværs af pladen.
Nem at skifte
For at opretholde systemets fleksibilitet er den manuelle prøvesonde altid tilgængelig, selv når læsseren er til stede, og skift mellem rør og plader detekteres via software og kræver ikke yderligere brugerindgreb.
Enkel at betjene
Instrumentdesignet og softwaren er udviklet med kundens brugervenlighed i tankerne. De CytKick Autosampler har væskeflasker med sensorer, der informerer brugeren, når væskerne skal udskiftes. Autosamplerens ’indikatorlys og advarselssystemer er designet til at sikre, at en bruger, der er gået væk fra systemet, nemt kan se systemets status til enhver tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring
  • 1 CytKick Autosampler
  • 1 installationssæt
  • 1 10-Pk. af 96 brøndsplader
Mængde Hver
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttype Autosampler