Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler prøvesprøjte, 1 mL
Artikelnummer. 17246336
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
17246336 1 ml
1 options
Artikelnummer. 17246336 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 100054593CST
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne 1-ml prøvesprøjte bruges sammen med fluidiksystemet i CytKick og CytKick Max autosampler for at flytte prøven fra autosampleren til flowcellen i Attune NxT og Attune CytPix flowcytometre.
Denne 1-ml prøvesprøjte bruges sammen med fluidiksystemet i CytKick og CytKick Max autosampler til at flytte prøven fra autosampleren til flowcellen i NxT Attune og Attune CytPix flowcytometrene. Udskiftning af denne sprøjte anbefales som en del af instrumentvedligeholdelsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Volumen 1 mL
Til brug med (udstyr) CytKick og CytKick Max autosamplere
Produkttype Autosampler sprøjte
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.