Få mere at vide
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler, renoveret
Artikelnummer. 30055725
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
30055725 Hver
1 options
Artikelnummer. 30055725 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A42901R
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Dette er en renoveret version af CytKick Autosampler, som er til brug med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer. Det muliggør hurtig behandling af flere prøver ved automatisk at analysere prøver fra 96- og 384-brøndsplader (standard og dyb).
This is a refurbished version of the CytKick Autosampler, which is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep). A computer is not included with the autosampler since one is provided with the cytometer. For added speed and tube/plate compatibility, please see the CytKick Max Autosampler.
Dette er en renoveret version af CytKick Autosampler, som er til brug med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer. Det muliggør hurtig behandling af flere prøver ved automatisk at analysere prøver fra 96- og 384-brøndsplader (standard og dyb). En computer er ikke inkluderet med autosampleren, da en er forsynet med cytometeret. For ekstra hastighed og rør/plade-kompatibilitet, se venligst CytKick Max autosampler.
Funktioner af CytKick Autosampler inkluderer:
•Pålidelig —intelligent probedesign minimerer tilstopning og overførsel (0,5%) og forhindrer beskadigelse af instrumentet
•Blanding ved aspiration —blanding af prøve ved aspiration i stedet for omrystning sikrer homogenitet af prøven og opretholder cellelevedygtighed
•Nem overgang —ingen adskillelse, ingen yderligere QC, ingen genstart nødvendig for konvertering mellem plader og rør
•Maksimal kompatibilitet —96- og 384-brønds plader (standard og dyb)
•Automatisk rengøring —udfører automatisk rengøring, når instrumentet lukker ned
Pålidelig
De CytKick Autosampler blev designet til at minimere systemets nedetid. Automatiserede prøveudtagningsenheder er ofte plaget af tilstopning eller sondenedbrud. Den intelligente sonde, med en diameter på 200 mikron, der er større end de fleste prober, der er tilgængelige i industrien, minimerer tilfælde af tilstopning.
For at forhindre sondenedbrud, som kan kræve dyr udskiftning af sonden, skal den CytKick Autosampler udfører automatisk en sondeselvkalibrering for at sikre ensartet placering af sonden i hver brønd. Selvkalibreringen verificerer sondens korrekte funktion, reducerer variabiliteten i sondens placering over tid for at forhindre fejl under pladekørsler og hjælper med at forbedre pålideligheden i løbet af systemets levetid. Selvkalibrering af sonden gør det også nemt at flytte autosampleren, så den kan deles mellem flere instrumenter.
Maksimal kompatibilitet
De CytKick Autosampler tillader brugen af mange forskellige pladeformater, herunder 96-, 384- og dybbrøndsplader. Hertil kommer CytKick Autosampler starter automatiske rengøringsprocedurer, når instrumentet lukker ned for at sikre korrekt vedligeholdelse med lidt brugerinteraktion.
Blanding ved aspiration
I modsætning til andre pladelæssere, der blander prøver ved omrystning, hvilket muligvis ikke sikrer homogenitet af prøven, CytKick Autosampler blander prøver ved aspiration og omrøring, hvilket muliggør ensartet blanding, samtidig med at prøvens levedygtighed bevares og resulterer i konsistente data med CV'er på mindre end 10 % på tværs af pladen.
Let at skifte
For at opretholde systemets fleksibilitet er den manuelle prøveprobe altid tilgængelig, selv når læsseren er til stede, og skift mellem rør og plader detekteres via software og kræver ikke yderligere brugerindgreb.
Enkel at betjene
Instrumentdesignet og softwaren er udviklet med kundens brugervenlighed i tankerne. De CytKick Autosampler har væskeflasker med sensorer, der informerer brugeren, når væskerne skal udskiftes. Autosamplerens ’indikatorlys og advarselssystemer er designet til at sikre, at en bruger, der er gået væk fra systemet, nemt kan se systemets status til enhver tid.
Opsætning af et eksperiment med Attune NxT cytometrisk software er enkel. Ved hjælp af en pladelayoutvisning kan brugere oprette kompensationsbrønde, definere instrumentindstillinger og identificere prøver. Den intuitive software tillader hurtig indlæring og dataanalyse. For eksempel tillader en varmekortvisning hurtig screening og bekræftelse af prøver, mens instrumentet indsamler data.
Autorensning af autosampler udføres under nedlukningsprocessen for instrumentet, derfor er der ikke behov for yderligere brugertrin for at vedligeholde systemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje CytKick
Mængde Hver
Produkttype Flowcytometrianalysator