Få mere at vide
Cytiva Cytiva Dissociationsenzymblanding C - Hjernen
Artikelnummer. 31703032 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Form:
Lyofiliseret, frysetørret
Artikelnummer. Form
31703032 Lyofiliseret, frysetørret
1 options
Artikelnummer. 31703032 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29740240
 Begrænset vare
På lager
Enzymatiske blandinger til hjernevæv optimeret til manuel og semi-automatiseret dissociation i enkeltcelle-workflows.
  • Dissociationsenzymblandinger (kun til forskning) til hjernen er sæt beregnet til dissociation af hjernevæv i arbejdsgange for forberedelse af enkeltcelleprøver
  • Sættene er optimeret til brug med manuelle og semi-automatiserede vævsopdelingsteknikker
  • Virker effektivt ved enten 4 °C eller 37 °C
  • Forbedret enkeltcelle-levedygtighed og reduceret celleaggregering
  • Færdiglavet løsning til hjernevæv - Optimeret til dissociation af de forskellige segmenter, der er operative i det respektive væv
  • Optimeret til brug med manuelle vævsdisaggregationsteknikker og semi-automatiserede teknikker, herunder VIA-vævsdisaggregatoren Extractor™
  • Ydelsesdata er ikke tilgængelige for enzymblanding C (til hjernen) ved brug af semi-automatiserede metoder ved temperaturer på 37 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen