Få mere at vide
Cytiva Cytiva Dissociationsenzymblanding B - Lever
Artikelnummer. 31703022 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Form:
Lyofiliseret, frysetørret
Artikelnummer. Form
31703022 Lyofiliseret, frysetørret
1 options
Artikelnummer. 31703022 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29751004
 Begrænset vare
På lager
Enzymatiske blandinger til levervæv optimeret til manuel og semi-automatiseret dissociation i enkeltcelle-workflows.
  • Dissociationsenzymblandinger (kun til forskning) til lever er sæt beregnet til dissociation af levervæv i enkeltcelleprøveforberedelsesprocesser
  • Sættene er optimeret til brug med manuelle og semi-automatiserede vævsopdelingsteknikker
  • Arbejd effektivt ved 37 °C
  • Forbedret enkeltcelle-levedygtighed og reduceret celleaggregering
  • Færdiglavet opløsning til levervæv – Optimeret til dissociation af de forskellige segmenter, der opererer i det respektive væv
  • Optimeret til brug med manuelle vævsdisaggregationsteknikker og semi-automatiserede teknikker, herunder VIA-vævsdisaggregatoren Extractor™
  • Enzymblanding B (til leveren) anbefales til brug ved 37 °C, da leveren er meget følsom over for kulde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen