Få mere at vide
Cytiva Cytiva Dissociationsenzymblanding A - Lunge
Artikelnummer. 31703018 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Form:
Lyofiliseret, frysetørret
Artikelnummer. Form
31703018 Lyofiliseret, frysetørret
1 options
Artikelnummer. 31703018 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29740243
 Begrænset vare
På lager
Enzymatiske blandinger til lungevæv optimeret til manuel og semi-automatiseret dissociation i enkeltcelle-workflows.
  • Dissociationsenzymblandinger (kun til forskning) til lunger er sæt beregnet til dissociation af lungevæv i enkeltcelleprøveforberedelsesprocesser
  • Sættene er optimeret til brug med manuelle og semi-automatiserede vævsopdelingsteknikker
  • Virker effektivt ved enten 4 °C eller 37 °C
  • Forbedret enkeltcelle-levedygtighed og reduceret celleaggregering
  • Færdiglavet løsning til lungevæv – Optimeret til dissociation af de forskellige segmenter, der er operative i det respektive væv
  • Optimeret til brug med manuelle vævsdisaggregationsteknikker og semi-automatiserede teknikker, herunder VIA-vævsdisaggregatoren Extractor™
  • Ydelsesdata er ikke tilgængelige for enzymblanding A (til lunge) ved brug af semi-automatiserede metoder ved temperaturer på 37 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Ingen
Uden tilsætningsstoffer Ingen