Få mere at vide
Cytisine, TRC
Artikelnummer. 18023050
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18023050 10 mg
18071840 500 mg
18064030 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99850010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-35-8
Molekylær formel C11 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 190.24
Synonym (-)-Cytisine, (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-, (1R)-, Cytisine (6CI,8CI), (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (-)-Cytisine, Baptitoxin, Baptitoxine, Cytisin, Cytiton, Cytitone, Laburnin, Sophorin, Sophorine, Tabex, Tsitafat, Ulexin, Ulexine
IUPAC navn (1R,9S)-7,11-diazatricyclo[7.3.1.02,7]trideca-2,4-dien-6-one
SMIL O=C1C=CC=C2[C@H]3CNC[C@H](C3)CN12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cytisine (Laburnin)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1
Formel vægt 190.1106
Procent renhed >95%